Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctanol wird zur Herstellung von fluoriertem aromatischem Diamin verwendet, indem es mit 2-(4-Nitro-phenoxy)-4-nitrophenol durch die Mitsunobu-Reaktion reagiert. Das Diamin reagiert dann mit Dianhydriden wie 4,4′-(Hexafluoroisopropyliden)diphthalsäureanhydrid (6FDA), Pyromellithsäuredianhydrid (PMDA) und Benzophenontetracarbonsäuredianhydrid (BTDA) zur Herstellung von Polyimiden.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctanol wird zur Herstellung von fluoriertem aromatischem Diamin verwendet, indem es mit 2-(4-Nitro-phenoxy)-4-nitrophenol durch die Mitsunobu-Reaktion reagiert. Das Diamin reagiert dann mit Dianhydriden wie 4,4′-(Hexafluoroisopropyliden)diphthalsäureanhydrid (6FDA), Pyromellithsäuredianhydrid (PMDA) und Benzophenontetracarbonsäuredianhydrid (BTDA) zur Herstellung von Polyimiden.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol |
Dichte | 1.68 |
Siedepunkt | 90°C (20 mmHg) |
Flammpunkt | 91°C (195°F) |
Brechungsindex | 1.314 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1992757 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with chloroform and methanol. Immiscible with water. |
Formelmasse | 364.11 |
Reinheit (%) | 97% |
Name des Produkts
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur