Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-Iodhexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451067
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2043-55-2
Summenformel C6H4F9I
Molekulargewicht (g/mol) 373.988
MDL-Nummer MFCD00039409
InChI-Schlüssel CXHFIVFPHDGZIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorohexyl iodide, 2-perfluorobutyl ethyl iodide, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo, 1h,1h,2h,2h-nonafluorohexyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-nonafluorohexane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorohexyliodide, 2-nonafluorobutyl ethyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorohexane, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-iodohexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo-hexane
PubChem CID 74887
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluor-6-iodhexan
SMILES C(CI)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Schmelzpunkt -25°C
Dichte 1.94
Siedepunkt 138°C to 140°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.37
Menge 5 g
Beilstein 1870862
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 373.99
Reinheit (%) 97%