Learn More
Bochem™ Laborlöffel aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10
2.50 CHF - 5.20 CHF
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Produkttyp | Laborspachtel |
Material | Edelstahl (18/10) |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10176360
|
Bochem™
3385 |
150 mm | 20 x 10 mm |
2.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10673072
|
Bochem™
3380 |
150 mm | 30 x 15 mm |
2.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10298790
|
Bochem™
3370 |
200 mm | 30 x 26 mm |
5.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10454871
|
Bochem™
3360 |
170 mm | 40 x 10 mm |
2.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Laborlöffel
- Bestehend aus 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Je 1 | |
Laborspachtel | |
Edelstahl (18/10) |