Learn More
Bochem™ Doppelspatel aus Edelstahl18/10
Verwenden Sie die Bochem™ 8/10 Edelstahl Doppelspatel vielseitig in Ihrem Labor.
5.55 CHF - 12.35 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Form | Gerade |
Menge | Je 1 |
Produkttyp | Dppelspatel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mehrzweckspatel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10116460
|
Bochem™
3108 |
500 mm | 100 mm |
12.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10720242
|
Bochem™
3107 |
400 mm | 100 mm |
10.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10094970
|
Bochem™
3106 |
350 mm | 85 mm |
5.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Optionale Beschichung erhältlich
- Doppelspatel
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Je 1 | |
Mehrzweckspatel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten | |
6 mm |
Gerade | |
Dppelspatel | |
Edelstahl (18/10) | |
Edelstahl (18/10) |