Learn More
Bochem™ Transportbehälter ohne Deckel, 18/8 Stahl, 50 Liter, 550x350mm
Marke:  Bochem™ 8344
Artikelnummer. 10302811
  • 897.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Behälter mit Griffen rechts und links.
Deckel und Zubehör bitte separat bestellen.
Volumen: 50L
φ/H: 350/550mm
Spezifikation
Spezifikation
Behälter
Edelstahl (18/10)
Deckel
550 mm