Learn More
Testo™ 175 T1 Zwei-Kanal-Temperaturdatenlogger
Verwenden Sie diesen Datenlogger für die Überwachung von Lagertemperaturen und zur Langzeitüberwachung.Testo™ 175 T1 Temperaturdatenlogger sind für den Einsatz in Lebensmittelumfeldern zertifiziert. Sie messen und protokollieren Temperaturen kontinuierlich und zuverlässig.
Marke: Testo™ 0572 1751
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Datenlogger mit internem Sensor (Heißleiter)
- Das Display liefert aktuelle Messwerte, Schwellwerte, Punkte, an denen diese Schwellwerte überschritten wurden, Mindest-/Höchstwerte und verbleibende Akkuleistung.
- Inklusive Wandhalterung, Schloss, Akku und Kalibrierprotokoll
- Ideal für Langzeitmessungen in Kühlräumen und Lagereinrichtungen
- Kann bis zu 1.000.000 Messwerte speichern
- Akkulaufzeit von bis zu 3 Jahren
- HACCP- und EN 12830-konform
- Schutzart IP65
- Datenanalyse auf PC: Drei Softwareoptionen zur Auswahl; Basissoftware als kostenloser Download
Spezifikation
1.000.000 Messwerte | |
3 Jahre (15 min Messrate, +25 °C) | |
IP 65 | |
-35 bis +55°C | |
89 x 53 x 27 mm |
3 x AIMn Typ AAA oder Energizer | |
1 Intern | |
± 0,5 °C | |
0,1 °C |