Learn More
Novus Biologicals™ 17-AAG
Marke:  Novus Biologicals™ NB110-81558
Artikelnummer. 18636528
  • 493.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
-20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
1 mg
Soluble in DMSO (>50 mg/mL) or ethanol (5 mg/mL)
Inhibitor