Learn More
Corning™ 1536-Well-Mikrotiterplatte mit extrem niedriger Bindung, U-Boden
GREENER_CHOICE
Farbe:Schwarz, durchsichtiger Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke:  Corning™ 4527
Artikelnummer. 15905981
  • 5865.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit ihrem neuartigen und proprietären Design eignen sich diese Mikrotiterplatten ideal für die Erzeugung und Analyse von multizellularen 3D-Sphäroiden in derselben Mikrotiterplatte. Die Oberfläche mit ultraniedriger Anhaftung (ULA, Ultra Low Attachment) sorgt für gleichförmige und reproduzierbare multizelluläre 3D-Sphäroidbildung Das schwarze, opake Mikrotiterplatten-Gehäuse schirmt jedes optisch klare, Rundboden-Well vom Well-zu-Well Cross-Talk ab.
  • 1536-Well Format ermöglicht einen hohen Durchsatz der 3D-Zellkultur
  • Optisch klarer, runder Boden, mit schwarzem, undurchsichtigem Mikrotiterplatten-Gehäuse
  • Angehängt durch kovalente Bindung der Ultra-Low-Attachment-Oberfläche zur Verringerung der Zelladhäsion an der Well-Oberfläche
  • Neuartige Well-Geometrie unterstützt die Erzeugung einheitlicher, einzelner Sphäroide über alle Wells hinweg, was eine automatisierte Visualisierung ermöglicht.
  • Durch die einzigartige Konzeption wird jedes Well geschützt, um Well-zu-Well-Crosstalk zu minimieren.
  • Sie können Sphäroide in derselben Mikrotiterplatte kultivieren und testen, ohne dass ein Transfer auf eine neue Mikrotiterplatte erforderlich ist.
  • Kompatibel mit dem GNF-Ultrahoch-Durchsatz-System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
32 x 48
Sehr niedrige Zelladhäsion
Sphäroid
14 μl
Steril
Runder Boden (U-Well)
50/Karton
50/Karton
125,75 mm
8 mm
Mit Deckel
10/Packung, 50/Karton
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Polystyrol
1536
Extrem geringe Bindung
3D-Zellkultur
10 St./Packung
Durchsichtig
84,12 mm
6,1 mm