Learn More
Brand™ Niedriger 150-ml-Becher aus Polypropylen mit Graduierung und blauer aufgedruckter Skala
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
Beschreibung
- Mit entweder blauen oder geprägten Graduierungsmarkierungen, Bördelrand und Ausguss
- Eine Reinigung bei Temperaturen unter 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
- Für das Autoklavieren bei 121 °C sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Gut ablesbar |
Außendurchmesser (metrisch) | 66 mm |
Kapazität (metrisch) | 150 ml |
Material | Polypropylen |
Außenhöhe (metrisch) | 80 mm |
Schritten | 20 ml |
Menge | 12/Pckg. |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Ja |
Graduated | Ja |