Learn More
Labcon 15 mL ViewPoint™ Centrifuge Thermochromic Tubes
Reversibly transition from clear to light blue at 4°C with full dark blue transition at 0°C
39.00 CHF - 57.50 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität |
---|---|
Verschlussfarbe | Violett |
Farbe | Farbwechsel von „klar zu blau“ bei 0 bis 4 °C |
Kapazität (metrisch) | 15 ml |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16609842
|
Labcon
3210-320-006-9 |
10/IntegraPack™ Beutel | Unsteril |
57.50 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16619842
|
Labcon
3210-325-006-9 |
10/IntegraPack™ Beutel | Steril |
48.48 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16629842
|
Labcon
3210-335-006-9 |
25/wiederverwendbares Polypropylengestell | Steril |
39.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Real-time temperature signaling
- Reversibly transition from clear to light blue at 4°C with full dark blue transition at 0°C
- With attached flat screw caps
- Black graduations and white writing surface
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Sperm Motility Assay (SMA) Mouse Embryo Assay (MEA) validated safe for cell culture
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 12,500 x G
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Farbwechsel von „klar zu blau“ bei 0 bis 4 °C | |
Ja | |
Raumtemperatur | |
118 mm | |
Konisch | |
17 mm | |
Konisches Zentrifugenröhrchen |
Violett | |
15 ml | |
ViewPoint™ | |
Autoklavierbar | |
17 mm | |
Ja | |
2 bis 15 in 0,5 Schritten | |
12.500 × g |