Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 ml-Zentrifugenröhrchen
Mit Graduierungen und Beschriftungsfläche
Marke: Labcon™ 3111-800-020-9
134.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konisches Zentrifugenröhrchen
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Naturfarben | |
Ja | |
1000/Karton | |
Im Beutel | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Flacher Schraubverschluss | |
17 mm |
15 ml | |
Polystyrol | |
1.000/Packung | |
1.000 Röhrchen/Packung | |
PerformR™ | |
118 mm | |
Konisch | |
Ja |