Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 ml-Zentrifugenröhrchen
Mit Graduierungen und Beschriftungsfläche
Marke:  Labcon™ 3128-355-026-9
60.14 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17275694
  • 75.60 CHF / 125 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Fassungsvermögen: 15 ml
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
15 ml
Polystyrol
Steril
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Flacher Schraubverschluss
17 mm
Naturfarben
Ja
125 Röhrchen/Beutel, 4 Beutel/Karton
Nicht autoklavierbar
Konisch
Ja
Gegossen