Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Selbstversiegelnde Autoklavierbeutel mit integrierten Fausthandschuhen, Sichtfenster und Dampfanzeige
GREENER_CHOICE
Ein tragbarer Isolator in einer einfach zu verwendenden, wirtschaftlichen Beutelform. Ideal für schwer zu sterilisierenden Geräte, die normalerweise nach der Sterilisation aseptische Verbindungsstücke erfordern.
Marke:  Keystone Cleanroom Products BGT2A2220MITT2W-SS-PE
Artikelnummer. 17748087
  • 3450.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Tyvek™/PE Filmkonstruktion für ausgezeichnete Festigkeit und ausgezeichneter mikrobieller Barriere
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Einfach anzuwendendes selbstversiegelndes Verschlusssystem
  • Integrierte Fausthandschuhe
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Schaffen aseptische Verbindungsstücke im Isolatorbeutel
  • Eliminiert Kontaminationsrisiken
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
COC
Weiß
HDPE
1
22 x 20 in.
51 cm
56 cm
36 cm
1217 fl. oz.
Selbstklebend
Dampfsterilisierung
100
100
20 in.
22 in.
14 in.