Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek 1422A Abdeckung für Stopfenzuführtrichter, mit Gummiband und Dampfanzeige
Tyvek Abdeckung zur Vermeidung von Kontamination durch Mikroben bzw. Partikel.
Marke: Keystone Cleanroom Products COV-TVK-401204E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verhindern Sie die mikrobielle und partikelartige Kontamination wichtiger Teile beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Senkt Arbeitskosten
- Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
- Dampfsterilisationsanzeige - autoklavierbar bei 121 °C bis 125 °C.
- Reiß- und durchstechfest
- Hydrophob
- Fusselfrei
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
Unsteril | |
Ja | |
<250°F | |
5,3 mil | |
4 in. |
COC | |
Weiß | |
Tyvek | |
0,13 mm | |
Polybeutel | |
<125°C | |
102 x 30,5 cm (40 x 12 in.) | |
10 cm |