Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts
Marke:  Keystone Cleanroom Products BWLT2A42
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17758227
  • 1735.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verhindern Sie die mikrobielle und partikelartige Kontamination wichtiger Teile beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Senkt Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
  • Dampfsterilisationsanzeige - autoklavierbar bei 121 °C bis 125 °C.
  • Reiß- und durchstechfest
  • Hydrophob
  • Fusselfrei
Spezifikation
Spezifikation
1422A Tyvek™
Konformitätsbescheinigung (COC)
Dampfsterilisierung
Tyvek
42 in.
42 in.
Autoklavierbar
Weiß
Indikator für Dampfsterilisation
50/Packung
121°bis 125 °C
106,7 cm