Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts
Marke: Keystone Cleanroom Products BWLT2A26
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verhindern Sie die mikrobielle und partikelartige Kontamination wichtiger Teile beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Senkt Arbeitskosten
- Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
- Dampfsterilisationsanzeige - autoklavierbar bei 121 °C bis 125 °C.
- Reiß- und durchstechfest
- Hydrophob
- Fusselfrei
Spezifikation
1422A Tyvek™ | |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
26 in. | |
26 in. |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Indikator für Dampfsterilisation | |
500/Packung | |
121°bis 125 °C | |
66 cm |