Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™autoklavierbare Schüsselabdeckung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Keystone Reinraumprodukte 1422A Tyvek™ autoklavierbare Schüsselabdeckungen mit 12 in von 2-Ply Tyvek™ um die Außenkanten
Marke:  Keystone Cleanroom Products BWLT2A52-2PLY12
Artikelnummer. 17788227
  • 4125.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tyvek™ Stopfen Schüsselabdeckungen verhindern mikrobielle und partikelartige Kontaminationen wichtiger Teile beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
  • Ideale Schutzvorrichtungen: Bleiben an Ort und Stelle, wenn die Isolatortüren offen sind, und werden mit dem Isolatorhandschuhsystem entfernt, nachdem die Türen geschlossen worden sind
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
  • Autoklavierbar bei 121 °bis 125 °C
  • Indikator für Dampfsterilisation
  • Senkt Arbeitskosten
  • Fusselfrei
  • Hydrophob
  • Fusselfrei
  • Reiß- und durchstechfest
Spezifikation
Spezifikation
12 in von 2-Ply Tyvek™ um die äußeren Kanten und 1-Ply in der Mitte
Konformitätsbescheinigung (COC)
Dampfsterilisierung
50/Packung
121°bis 125 °C
Autoklavierbar
Weiß
HDPE
52 in.
34 bis 44 in.