Learn More
BRAND™ 12-Säulen-Reagenzienreservoir mit Pyramidensockel
Reagenzienreservoir zur Verwendung in der Automatisierung.
Marke:  BRAND™ 701442
219.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22009" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17811252
  • 240.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Pipettierrobotern für Liquid Handling Station
  • Bio-CERT™ Zertifizierte Qualität: Frei von DNA, RNase, DNase und Pyrogenen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reservoir, PP, 12-columns, 12 mL, pyramidal bottom, BIO-CERT™ CERTIFIED QUALITY
Polypropylen
Reagenzienreservoir
12 mL
Unsteril
12 Kanäle