Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Glasfläschchen mit Schnappring, weite Öffnung, Braunglas
Nur für HPLC-Anwendungen.
50.78 CHF - 94.70 CHF
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Flaschenhalstyp | Schnappverschluss |
Höhe (metrisch) | 32 mm |
Menge | 100 |
Verschlussgröße | ND11 |
Produktcode | Marke | Basisausführung | Marking Spot | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Basisausführung | Marking Spot | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11545894
|
Fisherbrand™
11 09 0645 |
Flachboden | Ja | Beschriftungsfeld |
94.70 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11515914
|
Fisherbrand™
11 09 2189 |
Flachboden | Nein | Silanisiert | N/A | ||||
16348367
|
Fisherbrand™
11 09 3406 |
Konischer Boden | Nein | Mikrofläschchen |
68.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- 1,5 ml
- Schnappverschluss
- Glas
- Bernsteinfarbig
- Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch für solche mit robotergesteuerter Handhabung
Spezifikation
Glas | |
32 mm | |
ND11 |
Schnappverschluss | |
100 |