Learn More
Watson-Marlow 114DV Pumpenkopf
Cabezales de un solo canal serie 100. Cabezal de tubo continuo para caudales intermitentes de hasta 510 ml/min.
Marke:  Watson-Marlow 013.6000.00A
243.02 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17867973
  • 268.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
    114DV Einkanal-Pumpenkopf
  • Die Baureihe 100 vereint Leistung, Funktionalität und Design. Mit dem auffälligen Klappdeckel-Design ist es ein OEM-Produkt nach Industriestandard. Anwendungsgebiete sind Medizingeräte, Biotechnologie und Diagnostik sowie viele andere Einsatzbereiche.
  • Die Baureihe 100 bietet in einer kompakten Größe präzise und wiederholbare Fördermengen mit geringer Pulsation. Sie verfügt über ein gefedertes Schlauchbett, das die Druckregelung ermöglicht, die auf standardmäßige und höhere Druckwerte eingestellt werden kann. Die Pumpen sind speziell für eine lange Schlauchlebensdauer entwickelt. Erhältlich in einer Reihe von Farben und Optionen, einschließlich offen/geschlossen-Sensor, Rotationssensor und kundenspezifischer Okklusion.
    • Hohe Genauigkeit und wiederholbare Fördermengen für Einkanal-Anwendungen
    • Fördermengen von bis zu 340 ml/min bei der kontinuierlichen Verwendung und bis zu 510 ml/min im Intervallbetrieb
    • Hochflexibel für Schläuche mit sieben Innendurchmessern bei einer Wandstärke von 1,6 mm
    • Ein fehlerfreier Schlauchwechsel dauert nur wenige Sekunden
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    0.002 to 190 mL/min.
    114DV
    IXEF PARA (Polyarylamide)
    Grilamid PA12, Ixef PARA (Polyarylamide)
    Polyarylamide
    1-channel Pump Head
    30 psi