Learn More
10H-Phenothiazin-10-Propansulfonsäure Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16514264
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101199-38-6
Summenformel C15H14NNaO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 343.39
InChI-Schlüssel VKGYKXFNSKEHED-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Natrium 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propan-1-Sulfonat
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10 H-Phenothiazine-10-propanesulfonic acid sodium salt
Menge 1 g
Formelmasse 343.39