Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclavable Stopper Bags
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclavable Stopper Bags are breathable, and provide an effective bacterial barrier
Marke: Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS2026
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus DuPont Tyvek und einer Polyethylen-/HDPE-Folie
- Diese Materialkombination bietet eine hervorragende Versiegelungsfestikeit für Stopfen, Dichtungen und andere wichtige Komponenten oder Geräteteile
- Diese autoklavierbaren Beutel sind fusselfrei, feuchtigkeitsbeständig, durchstechfest und äußerst strapazierfähig
- ™ Die Tyvek-Seite bietet hohe Atmungsaktivität und eine effektive Bakterienbarriere
- Die klare Folienseite ist besonders durchsichtig, strapazierfähig und widerstandsfähig
- Kann in Gas- oder Dampfsterilisatoren verwendet werden und kann auch bestrahlt werden
- Sollte mit einem validierbaren Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät verschlossen werden.
Spezifikation
1073B Tyvek™ | |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Dampfsterilisierung | |
500/Packung |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
HDPE | |
20 x 26 in. |