Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclavable Stopper Bags
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclavable Stopper Bags are breathable, and provide an effective bacterial barrier
Marke:  Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS1920
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17758497
  • 4120.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus DuPont Tyvek und einer Polyethylen-/HDPE-Folie
  • Diese Materialkombination bietet eine hervorragende Versiegelungsfestikeit für Stopfen, Dichtungen und andere wichtige Komponenten oder Geräteteile
  • Diese autoklavierbaren Beutel sind fusselfrei, feuchtigkeitsbeständig, durchstechfest und äußerst strapazierfähig
  • ™ Die Tyvek-Seite bietet hohe Atmungsaktivität und eine effektive Bakterienbarriere
  • Die klare Folienseite ist besonders durchsichtig, strapazierfähig und widerstandsfähig
  • Kann in Gas- oder Dampfsterilisatoren verwendet werden und kann auch bestrahlt werden
  • Sollte mit einem validierbaren Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät verschlossen werden.
Spezifikation
Spezifikation
1073B Tyvek™
Konformitätsbescheinigung (COC)
Dampfsterilisierung
500/Packung
Autoklavierbar
Weiß
HDPE
19 x 20 in.