Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottle Accessories
Artikelnummer. 16250921
Click to view available options
Beschreibung:
Ersatz-O-Ring für Fiberlite 1.000 ml-Flasche
Pad für 1000 ml-Flasche
Zubehör für Flaschenwerkzeuge
Assortment of accessories for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
Assortment of accessories, replacement parts for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
Beschreibung
Certifications
Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 33,81 oz.
Beschreibung Pad für 1000 ml-Flasche
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch
Produkttyp Anti-Rutsch-Unterlage
Zur Verwendung mit (Geräte) Fiberlite 1000 ml-Flasche