Learn More
Hirschmann™ 100-150 ml Sauerstoffflasche
Mit standardmäßig geschliffenem und gefastem Glasstopfen.
Marke: Hirschmann™ 6500183
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Gemäß Winkler
- Weiße Messskala
- Klarglas für hervorragende Klarheit
- Präzise eingestellt
- Mit Beschriftungsfeld
- Individuelle Seriennummer auf dem Stopfen und der Flasche
Spezifikation
Standardschliff 14/23 | |
Ja | |
Yes, Glas |
100 bis 150 ml | |
Glas | |
105 ± 10 mm |