Learn More
10 mg/l C als Sucrose TOC-Standard (Total Organic Carbon) für Sievers 900/M9-Analysatoren, Reagecon
BIOPHARMA
Extrem reines und spezifisches Produkt, das in einem proprietären Prozess aus ultrareinen Rohstoffen produziert wurde.
Marke:  Reagecon RTOCS05
Artikelnummer. 14872201
  • 89.45 CHF / 35 Milliliter
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Referenzstandard für organischen/anorganischen Gesamtkohlenstoff (TOC/TIC), Referenzmaterial für organischen/anorganischen Gesamtkohlenstoff (TOC/TIC).
  • Extrem hohe Spezifikation und Reinheit.
  • Hergestellt aus ultrareinen Rohstoffen, einschließlich Wasser, das durch ein spezielles proprietäres Verfahren vorbereitet wird.
  • Erhältlich in Fläschchen, die in einem speziellen proprietären Verfahren speziell für das Produkt hergestellt, gereinigt und ausgelaugt werden.
  • Gravimetrisch auf Gewichts-/Volumenbasis bis zur Angabe von ± 2 % vorbereitet und zertifiziert.
  • Reagecon verfügt über eine IEC/ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen und Pipetten (INAB Ref: 265C).
  • Die daraus resultierenden Gerätekalibrierungszertifikate werden gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
  • Die Konzentration dieser Standards wird durch einen hochleistungsfähigen kalibrierten Total Organic Carbon Analyzer (TOC Instrument) mit Reagecons ISO 17025-akkreditierter Testmethode überprüft (Inab Ref: 264T).
  • Die Kalibrierung des TOC-Geräts wird mit einem hochreinen ISO-Guide 34-akkreditierten TOC-Standard abgeschlossen, der dem TOC-Konzentrationswert dieses Produkts ähnelt.
Spezifikation
Spezifikation
Genauigkeit: ± 2 %, Matrix: Wasser
TOC Glasfläschchen mit Septen und Verschluss
TOC-Analyse
10 mg/l
35 ml