Learn More
uvex 1 X-Tended Support S3-SRC-Schnürstiefel, Breite 12
Uvex 1 Sicherheitsstiefel bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers.Die Stiefel wurden auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien entwickelt, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren.
Marke: uvex 8517239
100.44 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Schuhe bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers
- Entwickelt auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren
- Die ergonomische Konstruktion der Uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort
- Schutzklasse S3 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC)
- 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe – kompakt, anatomisch geformt, keine Wärmeleitfähigkeit und mit guter seitlicher Stabilität
- Hergestellt aus synthetischen Materialien und dadurch geeignet für Personen mit Chromallergie
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Plastifizierern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Mediale und seitliche Fersenstütze für den Fuß mit speziell entwickeltem Seitenrahmen
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Entlüftungswiderstand von unter 35 Megaohm
- Geeignet für orthopädische Anpassungen und Einlegesohlen von Uvex Medicare
- Erhältlich in einer Vielzahl von Breiten und Größen
Spezifikation
Schwarz, Rot | |
Microvelours | |
Polyurethan mit doppelter Dichte (PU) | |
11 cm | |
Static | |
No | |
Safety Shoe |
Abstandgitter | |
39 | |
Composite | |
Unisex | |
Ja | |
S3 |