Learn More
uvex 1 X-Tended Support S1-SRC-Sicherheitsschuhe
Uvex 1 Sicherheitsschuhe bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers.Die Schuhe wurden auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien entwickelt, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren.
Marke:  uvex 8511846
97.92 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15310803
  • 153.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Schuhe bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers
  • Entwickelt auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren
  • Die ergonomische Konstruktion der Uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort
  • Schutzklasse S1 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC)
  • 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe – kompakt, anatomisch geformt, keine Wärmeleitfähigkeit und mit guter seitlicher Stabilität
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien und dadurch geeignet für Personen mit Chromallergie
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Plastifizierern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Mediale und seitliche Fersenstütze für den Fuß mit speziell entwickeltem Seitenrahmen
  • Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Entlüftungswiderstand von unter 35 Megaohm
  • Elastische Schnürsenkel für schnelle, individuelle Anpassung – normale Schnürsenkel sind ebenfalls vorhanden
  • Geeignet für orthopädische Anpassungen und Einlegesohlen von Uvex Medicare
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Breiten und Größen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz, Grau
Abstandgitter
46
Composite
Unisex
Trainers
S1
Elastisch
Microvelours
Polyurethan mit doppelter Dichte (PU)
11 cm
Ja
No
ESD Safety Shoe