Learn More
1-Vinylimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312917
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1-Vinylimidazole is used as a monomer in the synthesis of molecularly imprinted polymers. It is involved in the removal of vinyl protecting groups with an isoprene-catalyzed lithiation process. Also, it is involved in the preparation of magnetic-poly(divinylbenzene-1-vinylimidazole) microbeads. Further, it is used to prepare ion imprinted polyvinylimidazole-silica hybrid copolymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Vinylimidazol wird als Monomer bei der Synthese molekular aufgedruckter Polymere verwendet. Ist an der Entfernung von Vinylschutzgruppen mit einem isopren-katalytischen Lithiierungsverfahren beteiligt. Ist außerdem an der Vorbereitung von magnetischen Poly(Divinylbenzol-1-Vinylimidazol) Mikrobeads beteiligt. Wird darüber hinaus zur Herstellung von Polyvinylimidazol-Silika-Hybrid-Copolymer mit Ionenimprint verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-63-5
Summenformel C5H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 94.12
MDL-Nummer MFCD00005297
InChI-Schlüssel OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-vinylimidazole, 1-vinyl-1h-imidazole, n-vinylimidazole, 1h-imidazole, 1-ethenyl, lufixan, polyvinylimidazole, poly vinylimidazole, poly n-vinylimidazole, poly 1-vinylimidazole, n-vinylimidazole polymer
PubChem CID 66171
SMILES C=CN1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Vinylimidazole
Schmelzpunkt <-50°C
Dichte 1.038
Siedepunkt 192°C to 194°C
Flammpunkt 84°C (183°F)
Brechungsindex 1.5315
Menge 100 g
UN-Nummer UN3267
Beilstein 105321
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
IUPAC-Name 1-Ethenyl-1H-imidazol
Formelmasse 94.12
Reinheit (%) 99%