Learn More
1-Undecanol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686722
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-42-5
Summenformel C11H24O
Molekulargewicht (g/mol) 172.31
MDL-Nummer MFCD00004751
InChI-Schlüssel KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-undecanol, undecyl alcohol, undecanol, n-undecanol, n-undecyl alcohol, hendecanoic alcohol, hendecyl alcohol, 1-hendecanol, n-hendecylenic alcohol, tip-nip
PubChem CID 8184
ChEBI CHEBI:87499
IUPAC-Name Undecen-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Undecanol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 11.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8310g/mL
Siedepunkt 146.0°C (30.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)10OH
Brechungsindex 1.4370 to 1.4420
Menge 100 mL
Beilstein 01, 427
Relative Dichte 0.831
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in 60% alcohol
Formelmasse 172.31
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Undecanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.