Learn More
1-Trifluormethylcyclopropan-1-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334845
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 277756-46-4
Summenformel C5H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.088
MDL-Nummer MFCD03093070
InChI-Schlüssel SKCBKBCACWDALV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trifluoromethyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-trifluoromethylcyclopropanecarboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopropane-1-carboxylicacid, 1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-trifluoromethyl, 1-trifluoromethyl-cyclopropanecarboxylic acid, pubchem20086, acmc-20aa6t, 1-trifluoromethylcyclopropanecarboxylicacid
PubChem CID 2778306
IUPAC-Name 1'-(Trifluormethyl)Biphenyl-1-Carbonsäure
SMILES C1CC1(C(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Trifluoromethylcyclopropane-1-carboxylic acid
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Siedepunkt 182°C to 184°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Beilstein 8543283
Formelmasse 154.09
Reinheit (%) 97%