Learn More
1-Thieno-[3,2-d]-pyrimidin-4-ylpiperidin-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11356855
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 910037-25-1
Summenformel C12H13N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 263.32
MDL-Nummer MFCD09065023
InChI-Schlüssel VWNHOIKUCNKRDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl
PubChem CID 24229705
IUPAC-Name 1-Thieno[3,2-d]Pyrimidin-4-ylpiperidin-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 263.32
Reinheit (%) 97%