Learn More
(1-Thieno-[3,2-d]-pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10718465
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 937795-94-3
Summenformel C12H16N4S
Molekulargewicht (g/mol) 248.35
MDL-Nummer MFCD09787494
InChI-Schlüssel ZKNFKYHZGAWSEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl methylamine, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanamine, 1-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanamine, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-yl-4-piperidyl methylamine, 4-4-aminomethyl piperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine
PubChem CID 24229708
SMILES NCC1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 1-(1-{thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl}piperidin-4-yl)methanamine
Formelmasse 248.35
Reinheit (%) 97%