Learn More
(1-Thieno-[3,2-d]-pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10215724
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 910037-26-2
Summenformel C12H15N3OS
Molekulargewicht (g/mol) 249.332
MDL-Nummer MFCD09065024
InChI-Schlüssel UXMVQNYPOJJGNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl methanol, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-yl-4-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 24229707
IUPAC-Name (1-Thieno[3,2-d]Pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)Methanol
SMILES C1CN(CCC1CO)C2=NC=NC3=C2SC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 249.34
Reinheit (%) 97%