Learn More
(1 -Tetradecyl)trimethylammoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1-Tetradecyl)trimethylammonium chloride |
Summenformel | C6H10O2 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3916572 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Synonym | cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl cyclopropylcarboxylate, ethyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, ethyl ester, pubchem11840, ethyl cylopropylcarboxylate, ethoxycarbonyl cyclopropane, ethylcyclopropane carboxylate, ksc497s5p, lddosdvzpsglfz-uhfffaoysa |
InChI-Schlüssel | LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCOC(=O)C1CC1 |
IUPAC-Name | Ethyl-cyclopropancarboxylat |
Molekulargewicht (g/mol) | 114.14 |