Learn More
(1 -Tetradecyl)trimethylammoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1-Tetradecyl)trimethylammonium chloride |
Summenformel | C17H38ClN |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3916572 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Synonym | tetradecyltrimethylammonium chloride, myristyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium chloride, trimethyltetradecylammonium chloride, 1-tetradecanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, n-tetradecyltrimethylammonium chloride, rmv7nju3fx, unii-rmv7nju3fx, trimethyl tetradecyl azanium chloride, tetradecyl trimethyl ammonium chloride |
InChI-Schlüssel | CEYYIKYYFSTQRU-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-] |
IUPAC-Name | Trimethyl(tetradecyl)azanium;chlorid |
Molekulargewicht (g/mol) | 291.95 |