Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step Human High-Yield IVT Kit
Exprimieren funktionaler Proteine mit 10- bis 100-mal höherer Ausbeute pro Milliliter als bei anderen Säugetier-IVT-Systemen mit den Thermo Scientific™ 1-Step Human High-Yield In Vitro Translation (IVT) Kits.
552.00 CHF - 7920.00 CHF
Spezifikation
Expressionssystem Zellfrei
Exprimierter Protein-Typ Unlösliches Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
15225743
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
88890
2 x 100 μl 1-schrittiges Mini-IVT-Kit, human, hohe Ausbeute
552.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15235743
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
88891
10 x 100 μl 1-schrittiges Mini-IVT-Kit, human, hohe Ausbeute
2385.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15245743
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
88892
2 × 2 ml 1-schrittiges Maxi-IVT-Kit, human, hohe Ausbeute
7920.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 1-Step Human High-Yield In Vitro Translation (IVT) Kits mit einem Gerät für die kontinuierliche Zufuhr ermöglichen das Exprimieren von funktionellen Proteinen mit einer 10- bis 100-mal höheren Ausbeute pro Milliliter als bei anderen eukaryotischen IVT-Translationssystemen.
Das 1-Step IVT-System für hohe Ausbeute nutzt modifizierte HeLa-Zellextrakte, um die Vorteile der robusten humanen Transkriptions- und Translationsmechanismen zu nutzen und funktionelle Volllänge-Proteine zu erzeugen. In diesem System erfolgt die Proteinexpression in einer herstellereigenen Mini-Dialysevorrichtung, die eine kontinuierliche Zufuhr von Nukleotiden, Aminosäuren und energieerzeugenden Substraten in die Reaktion ermöglicht und gleichzeitig Inhibitoren der Proteinsynthese entfernt. Dieses CECF-System (continuous-exchange cell-free system) ermöglicht das Exprimieren von Proteinen für bis zu 24 Stunden und produziert Proteinausbeuten von 250 bis 750 μg/ml. Die Komplettkits enthalten alle Komponenten, die für die korrekte Transkription und Translation von rekombinantem Protein erforderlich sind, einschließlich eines optimierten Expressionsvektors.
Leistungsmerkmale:
  • Hohe Expression – Expression von bis zu 750 μg/ml Protein
  • Reproduzierbarkeit – Geringe Variabilität zwischen Experimenten
  • Schnell – Exprimieren hoher Proteinkonzentrationen mit Über-Nacht-Inkubation
  • Funktional– Ergibt mehr aktives Protein als mit bakteriellen Proteinexpressionssystemen
1-schrittige Proteinexpression:
  • Rationalisierte Reaktion – Es sind nur fünf Komponenten erforderlich
  • Anwenderfreundlich – Transkription und Translation in nur einem Reaktionsschritt
  • Zur Markierung anpassen – Geeignet zur Einbindung von schweren oder unnatürlichen Aminosäuren
Lieferumfang:
Die Komplettkits enthalten Zelllysat, Reaktionsgemisch, akzessorische Proteine, 5X Dialysepuffer, Kontroll-DNA, Klonierungsvektor, Mini-Dialysevorrichtungen und Zentrifugenröhrchen
Erforderlich:
30 °C-Inkubator oder Wasserbad
Empfohlen für:
Produktion rekombinanter Proteine für die Strukturanalyse; Erzeugung aktiver Proteine für Proteinwechselwirkungsstudien; Durchführung einer schnellen Expression und Charakterisierung von Mutantenproteinen; Herstellung von Viruspartikeln in kleinem Maßstab; Einbindung von unnatürlichen Aminosäuren oder Produktion toxischer Proteine
Spezifikation
Spezifikation
Zellfrei
Unlösliches Protein
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 1-Step Human High-Yield IVT Kit