Learn More
uvex 1 Sport Weiß NC Halbschuh O2 FO SRC, W11
Mit seinem geringen Gewicht, Hightech-Materialien und der ergonomisch gestalteten Laufsohle ist der uvex 1 sport white NC der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus. Das hydrophobierte Obermaterial sorgt für eine optimierte Klimaregulierung und schützt Träger:innen zuverlässig gegen Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen.
Marke:  uvex 6571838
86.56 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17813230
  • 110.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Moderner, ultraleichter und flexibler O2-Arbeitsschuh ohne Zehenschutzkappe
  • Wasserabweisende Obermaterialien bieten zuverlässigen Schutz vor Flüssigkeiten und Kontaminanten und sind einfach zu reinigen
  • Waschbar bis 30 °C
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien, daher geeignet für Personen mit Chromallergie
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Die neue, innovative Uvex i-PUREnrj Sohlentechnologie bietet hervorragende Stoßabsorptionseigenschaften am Vorderfuß und an der Ferse sowie hervorragende Energierückführung über die gesamte Mittelsohle
  • Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem spezifischen Durchgangswiderstand von weniger als 35 Megaohm
  • Ergonomisch gestaltete Außensohle mit Polyurethan mit doppelter Dichte für ausgezeichnete Rutschfestigkeit
  • Hervorragender Tragekomfort dank neu entwickelten klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
  • Praktisch nahtfreier Aufbau mit Hightech-Materialien zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Entnehmbare, antistatische, bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
  • Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
  • Teilweise aus recyceltem Material hergestellt, um Ressourcen zu sparen
  • Frei von allen Schadstoffen, die in unserer Liste der verbotenen gefährlichen Substanzen aufgeführt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
38
EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC EN ISO 20347:2022 O2 FO SR
Standardbreite
Trainers
ESD Safety Shoe
Microfiber
Plain Toe
Unisex
Ja
No