Learn More
uvex 1 Sport Weiß NC Halbschuh O1 FO SRC, W11
Mit seinem geringen Gewicht, Hightech-Materialien und der ergonomisch gestalteten Laufsohle ist der uvex 1 sport white NC der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus. Das hydrophobierte Obermaterial sorgt für eine optimierte Klimaregulierung und schützt Träger:innen zuverlässig gegen Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen.
Marke: uvex 6570852
97.92 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Moderner, ultraleichter und flexibler O1-Arbeitsschuh ohne Zehenschutzkappe
- Waschbar bis 30 °C
- Hergestellt aus synthetischen Materialien, daher geeignet für Personen mit Chromallergie
- Elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss zur individuellen Anpassung
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Die neue, innovative Uvex i-PUREnrj Sohlentechnologie bietet hervorragende Stoßabsorptionseigenschaften am Vorderfuß und an der Ferse sowie hervorragende Energierückführung über die gesamte Mittelsohle
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem spezifischen Durchgangswiderstand von weniger als 35 Megaohm
- Ergonomisch gestaltete Außensohle mit Polyurethan mit doppelter Dichte für ausgezeichnete Rutschfestigkeit
- Hervorragender Tragekomfort dank neu entwickelten klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- Praktisch nahtfreier Aufbau mit Hightech-Materialien zur Vermeidung von Druckpunkten
- Entnehmbare, antistatische, bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
- Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
- Teilweise aus recyceltem Material hergestellt, um Ressourcen zu sparen
- Frei von allen Schadstoffen, die in unserer Liste der verbotenen gefährlichen Substanzen aufgeführt sind
Spezifikation
Weiß | |
52 | |
EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC EN ISO 20347:2022 O1 FO SC SR | |
Standardbreite | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |
Textile | |
Plain Toe | |
Unisex | |
Ja | |
No |