Learn More
uvex 1 S1-SRC-Sicherheitssandalen
Uvex 1 Sicherheitssandalen bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers.Die Sandalen wurden auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien entwickelt, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren.
153.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz, Grau |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Abstandgitter |
Material | Microvelours |
Sohlenmaterial | Polyurethan mit doppelter Dichte (PU) |
Zehenmaterial | Komposit |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15371063
|
uvex
8542839 |
11 cm | 39 |
153.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15391063
|
uvex
8542841 |
11 cm | 41 |
153.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15301073
|
uvex
8542842 |
11 cm | 42 |
153.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15331073
|
uvex
8542845 |
11 cm | 45 |
153.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15341073
|
uvex
8542846 |
11 cm | 46 |
153.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15351073
|
uvex
8542847 |
11 cm | 47 |
153.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15371073
|
uvex
8542849 |
11 cm | 49 |
153.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die Sandalen bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers
- Entwickelt auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren
- Ergonomisch gestaltete Außensohle mit Polyurethan doppelter Dichte für ausgezeichnete Rutschfestigkeit
- Schutzklasse S1 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC)
- 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe – kompakt, anatomisch geformt, keine Wärmeleitfähigkeit und mit guter seitlicher Stabilität
- Hergestellt aus synthetischen Materialien und dadurch geeignet für Personen mit Chromallergie
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Plastifizierern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Entlüftungswiderstand von unter 35 Megaohm
- Geeignet für orthopädische Anpassungen und Einlegesohlen von Uvex Medicare
- Zwei verstellbare Klettbänder für individuelle Anpassung der Breite
Spezifikation
Schwarz, Grau | |
Microvelours | |
Komposit | |
Trainers | |
S1 |
Abstandgitter | |
Polyurethan mit doppelter Dichte (PU) | |
Unisex | |
No | |
ESD Safety Shoe |