Learn More
1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperidin-4-carboxylsäuredihydrochlorid,, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10575944
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 946409-40-1
Summenformel C12H18Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 293.188
MDL-Nummer MFCD06801260
InChI-Schlüssel FLINLLCJYJQIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyridin-3-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyrid-3-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyridin-3-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyridin-3-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 42935493
IUPAC-Name 1-(Pyridin-3-ylmethyl)Piperidin-4-Carbonsäure;Dihydrochlorid
SMILES C1CN(CCC1C(=O)O)CC2=CN=CC=C2.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 293.19
Reinheit (%) 95%