Learn More
1-Propenylmagnesiumbromid, 0.5-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955941
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14092-04-7, 109-99-9
Summenformel C3H5BrMg
Molekulargewicht (g/mol) 145.28
MDL-Nummer MFCD00209610
InChI-Schlüssel HHNLJRLNDSEYOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-propenylmagnesium bromide, propenylmagnesium bromide, 1-propenyl magnesium bromide, magnesium, bromo-1z-1-propenyl, e-prop-1-en-1-ylmagnesium bromide, propenyl magnesium bromide, z-propenylmagnesium bromide, prop-1-enylmagnesium bromide, e-propenylmagnesium bromide, prop-1-en-1-ylmagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 5112801
IUPAC-Name Magnesium;Prop-1-en;Bromid
SMILES C\C=C\[Mg]Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propenylmagnesium bromide
CAS Min. % 6.88, 91.59
CAS Max. % 8.41, 93.12
Farbe Braun bis gelb
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 65.0°C
Flammpunkt −20°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Menge 800 mL
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
Formelmasse 145.28
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.