Learn More
1-Propanol, ACS-Reagenz, ≥99.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15635410
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
500 l
Verpackung:
Glasflasche
ACS-Reagenz, ≥99.5 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Propylalkohol, N-Propylalkohol, 1-Hydroxypropan, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name Propan-1-ol
SMILES CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanol
Schmelzpunkt -127 °C
Dichte 0.804 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 97 °C
Menge 500 l
Explosionsgrenze 0.137
Flammpunkt 22 °C (71.6 °F)
Zündpunkt 700 °F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.384
Strukturformel CH3CH2CH2OH
Dampfdruck 14.9 mmHg (20 °C), 10 mmHg (147 °C)
UN-Nummer UN1274
Beilstein 1098242
Formelmasse 60.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %