Learn More
1-Phenylethylmercaptan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
The compound is used as a source of the thiol functional group in organic synthesis. It is introduced by S-alkylation to give alkyl benzylthioethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Verbindung wird als Quelle der Thiol-Funktionsgruppe in der organischen Synthese verwendet. Wird durch S-Alkylierung eingeführt, um Alkylbenzylthioether zu erhalten.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslichkeit in Ethanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
Die Verbindung wird als Quelle der Thiol-Funktionsgruppe in der organischen Synthese verwendet. Wird durch S-Alkylierung eingeführt, um Alkylbenzylthioether zu erhalten.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslichkeit in Ethanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Phenylethyl mercaptan |
Dichte | 1.021 |
Flammpunkt | 76°C (169°F) |
Brechungsindex | 1.558 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Solubility in ethanol. |
Formelmasse | 138.23 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Phenylethyl mercaptan
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-Phenylethyl mercaptan