Learn More
1-Phenyl-3-Trifluormethyl-2-Pyrazolin-5-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Phenyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one |
Schmelzpunkt | 191°C to 195°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 655085 |
Formelmasse | 228.18 |
Reinheit (%) | 98% |