Learn More
1-Pentylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393027
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3954-13-0
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
MDL-Nummer MFCD00144846
InChI-Schlüssel VRVUKQWNRPNACD-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl isocyanate, pentylisocyanate, pentane, 1-isocyanato, 1-pentyl isocyanate, n-pentyl isocyanate, 1-isocyanato-pentane, amylisocyanat, n-pentylisocyanate, n-amyl isocyanate, acmc-1clhg
PubChem CID 206036
IUPAC-Name 1-Isocyanatopentan
SMILES CCCCCN=C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Pentyl isocyanate
Dichte 0.878
Siedepunkt 136°C to 137°C
Flammpunkt 32°C (89°F)
Geruch Pungent
Strukturformel CH3(CH2)4NCO
Brechungsindex 1.415
Menge 5 g
UN-Nummer UN3080
Beilstein 1746688
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) 97%