Learn More
1-Octansulfonsäure-Natriumsalz, Monohydrat, 99,9 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Marke: MP Biomedicals 0215181325
201.89 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
1-Pentansulfonsäure, Natriumsalz, Monohydrat | |
Kristallpulver | |
Weiß | |
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M | |
Natriumpentan-1-sulfonat |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
25 g | |
C5H11NaO3S | |
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O | |
174.19 |