Learn More
1-Octansulfonsäure-Natriumsalz, Monohydrat, 99,9 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Marke:  MP Biomedicals 0215181380
460.43 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17801381
  • 488.00 CHF / 100 Gramm
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
1-Pentansulfonsäure, Natriumsalz, Monohydrat
Kristallpulver
Weiß
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Natriumpentan-1-sulfonat
Bei Raumtemperatur lagern.
100 g
C5H11NaO3S
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
174.19