missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Pentansulfonsäure-Natriumsalz, für Ionenpaar-Chromatographie bei elektrochemischer Detektion, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10548440
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Schmelzpunkt 300°C
CAS 22767-49-3
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 25 g
Summenformel C5H11NaO3S
MDL-Nummer MFCD00007541,MFCD00149548
Synonym sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
InChI-Schlüssel ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Natrium;-1-pentansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 174.19
PubChem CID 23664617
Formelmasse 174.2g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'