Learn More
1-Octin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Octyne is widely used in organic reactions such as halogenation, hydration, oxidative cleavage, hydrogenation, hydrohalogenation, nitrile formation, polymerization and substitution reactions. It is used a precursor for the preparation of monohalogen substituted akenes or dihalogen substituted alkanes on treated with hydrogen halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Octyn wird häufig in organischen Reaktionen wie Halogenierung, Hydratation, oxidative Spaltung, Hydrierung, Hydrohalogenierung, Nitrilbildung, Polymerisation und Substitutionsreaktionen verwendet. Es wird als Vorläufer für die Herstellung von monohalogensubstituierten Akenen oder dihalogensubstituierten Alkanen auf mit Wasserstoff behandelten Halogeniden verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ether und anderen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Von Hitze, Funken, Zündquellen und Flammen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Octyne |
Schmelzpunkt | -60°C |
Dichte | 0.746 |
Siedepunkt | 123°C to 126°C |
Flammpunkt | 17°C (62°F) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Strukturformel | CH3(CH2)5C≡CH |
Brechungsindex | 1.416 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-Octyne